HPA078657
Anti-TBR1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Séquence immunogène
LLSQSSQPQSAATAPSAMFPYPGQHGPAHPAFSIGSPSRYMAHHPVITNGAYNSLLSNSSPQGYPTAGYPYPQQYG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBR1(10716)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
LLSQSSQPQSAATAPSAMFPYPGQHGPAHPAFSIGSPSRYMAHHPVITNGAYNSLLSNSSPQGYPTAGYPYPQQYG
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable