H9041
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
269,00 €
About This Item
269,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human, VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤15 ng/mL EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 37 kDa (glycosylated)
trimer 50 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
HumanZyme
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
There are five types of VEGF ligands identified in mammals, which exists as different splice variants.VEGFA is a dimeric glycoprotein consisting two monomers antiparallel to each other.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization
Articles
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.