H8164
Anti-dimethyl, phospho-Histone H1.4 (diMe-Lys26. pSer27) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-H1.4K26me2S27p, Anti-H1K26me2S27p
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using acid-extracted fraction of HL60 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys26), phosphorylation (pSer27)
Informations sur le gène
human ... HIST1H1E(3008)
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable