H7898
15(S)-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,13E,17Z)-eicosapentaenoic acid
~100 μg/mL in ethanol, ~98%
Synonyme(s) :
15(S)-HEPE
About This Item
Essai
~98%
Forme
liquid
Concentration
~100 μg/mL in ethanol
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/C[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h3-5,8-11,13-14,17,19,21H,2,6-7,12,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,13-3-,17-14+/t19-/m0/s1
Clé InChI
WLKCSMCLEKGITB-DBVSHIMFSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable