H6661
Monoclonal Anti-HIF-1β antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone H1β234, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Hypoxia Inducible Factor-1, β subunit
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H1β234, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen subunit mol wt 91-94 kDa
Espèces réactives
sheep, human, rat, bovine, mouse, ferret
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARNT(405)
mouse ... Arnt(11863)
rat ... Arnt(25242)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable