Principaux documents
H5272
Sigma-Aldrich
6-(1-Hydroxyguanidino)purine riboside hydrochloride
~90% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N7O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.74
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Essai
~90% (TLC)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H15N7O5.ClH/c12-11(13)18(22)9-5-8(14-2-15-9)17(3-16-5)10-7(21)6(20)4(1-19)23-10;/h2-4,6-7,10,19-22H,1H2,(H3,12,13);1H
Clé InChI
IPWZIZZGPBZNQD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dutta, S.P., et al.
Nucleosides and Nucleotides, 9, 151-151 (1990)