H5136
Hydromorphone hydrochloride
Synonyme(s) :
(5α)-4,5-Epoxy-3-hydroxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Hydromorphone HCl
About This Item
Produits recommandés
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Chaîne SMILES
OC1=C(O2)C3=C(C[C@@H]4[C@@]5([H])[C@@]3([C@]2([H])C(CC5)=O)CCN4C)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1
Clé InChI
XHILEZUETWRSHC-NRGUFEMZSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable