H4644
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human
≥95% (HPLC), suitable fo drug transporter assays
Synonyme(s) :
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln-Asp-Leu-Arg-Arg-Arg-Phe-Phe-Leu-His-His-Leu-Ile-Ala-Glu-Ile-His-Thr-Ala-Glu-Ile-Arg-Ala-Thr-Ser, PTH-Like Adenylate Cyclase Stimulating Protein, PTHrP (1-40), Parathyroid hormone-related protein (1-40)
About This Item
Produits recommandés
product name
Hypercalcemia of malignancy factor 1-40 human, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Technique(s)
drug transporter assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PTHLH(5744)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable