H4385
Solution saline équilibrée de Hank solution
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Synonyme(s) :
HBSS
Produits recommandés
Concentration
10 ×
pH
5.8-6.0
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable