H4128
11β-Hydroxytestosterone
crystalline
Synonyme(s) :
11β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
light yellow
Chaîne SMILES
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges