H4024
L-Homocysteinesulfinic acid
≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CCS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-3(4(6)7)1-2-10(8)9/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
PDNJLMZEGXHSCU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable