GW22683
Anti-ENO1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-22683
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO1(2023)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable