GW21442
Anti-DPP4 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD26, Anti-Dipeptidyl peptidase 4
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-21442
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable