Documents
GW21282
Sigma-Aldrich
Anti-TAF9 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
chicken
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Genway 15-288-21282
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TAF9(6880)
Immunogène
Immunogen Sequence: GI # 1098347, sequence 89-145
Recombinant transcription factor IID:SUBUNIT=32kD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable