Principaux documents
GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
positively charged nylon
sheets
Forme
solid
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN2222S
Larg. × L
22 cm × 22 cm
Couleur
White
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Informations légales
Hybond is a registered trademark of Cytiva