GERPN1635
Rapid-Hyb Buffer
Cytiva RPN1635, pack of 125 mL
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 125 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN1635
Conditions de stockage
room temperature (Under these conditions the product is stable for at least 3 months)
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable