Documents
GE29219757
Superdex® 30 Increase
10/300 GL, Cytiva
Synonyme(s) :
Size exclusion resin
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
NB.21
Caractéristiques
10/300 GL
Fabricant/nom de marque
29219757
Cytiva
Catégories apparentées
Description générale
Les colonnes SEC Superdex 30 Increase sont destinées à la purification et à l'analyse à haute résolution et à petite échelle de petites biomolécules de Mr ~ 100 à ~ 7000, telles que les peptides.
  • Performance améliorée - résolution et temps d'exécution améliorés par rapport au prédécesseur Superdex Peptide
  • La tolérance aux procédures de nettoyage rigoureuses et répétées à pH élevé garantit une longue durée de vie de la colonne et minimise le transfert.
  • Très haute résolution - la petite taille des billes et la distribution étroite de la taille des particules offrent une haute résolution, pour une grande pureté des protéines.
  • Débit élevé - grâce à des billes rigides offrant d'excellentes propriétés de pression/débit.
Nouvelle génération de colonnes de chromatographie par exclusion de taille
Superdex 30 Increase fait partie de la nouvelle génération de colonnes SEC à base d'agarose de GE appelée "Increase", qui offre une purification à plus haute résolution dans des temps d'exécution plus courts par rapport à leurs prédécesseurs.
Caractéristiques et avantages
  • Improved performance – improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex Peptide
  • Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover. purity and analysis results
  • Very high resolution – small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
  • High flow rate – due to rigid beads giving excellent pressure/flow properties.
Informations légales
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C