Documents
GE18-1016-86
NovaBlot kit, for MultiPhor II Unit
pack of 1 kit
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Cytiva 18101686
Taille du gel
200 mm × 250 mm
Adéquation
suitable for (Electrophoretic transfer)
Catégories apparentées
Informations légales
MultiPhor is a trademark of Cytiva