GE17-0613-01
Sephacryl® S-500 HR
Cytiva 17-0613-01, pack of 750 mL
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 750 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-0613-01
Matrice
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Taille des particules
25-75 μm
Taille moy. des particules
50 μm
cleaning in place
2-13
Plage de travail
3-11
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Protocoles
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography