GBL205005
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 16 wells, size 7 mm × 7 mm
Synonyme(s) :
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
rectangular wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
wells 16
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 205005
Taille
16 wells
7 mm × 7 mm
Volume des puits
350 μL
Couleur
none