Key Documents
G7754
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(α-naphthylamide) monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16N2O3 ·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
1 N NaOH: ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.N[C@@H](CCC(=O)Nc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3.H2O/c16-12(15(19)20)8-9-14(18)17-13-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)13;/h1-7,12H,8-9,16H2,(H,17,18)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
Clé InChI
QJIBNSSNADIAKZ-YDALLXLXSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges