G7673
α-Galactosidase I, Alkaline from Cucumis melo
Synonyme(s) :
α-D-Galactoside Galactohydrolase, Melibiase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Poids mol.
apparent mol wt ~84 kDa by SDS-PAGE
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable