Principaux documents
G6173
Sigma-Aldrich
GSK 4716
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[4-(1-Methylethyl)phenyl]methylene]hydrazide 4-hydroxybenzoic acid
10 MG
103,00 €
50 MG
321,00 €
103,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
103,00 €
50 MG
321,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
103,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(cc1)\C=N\NC(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-18-19-17(21)15-7-9-16(20)10-8-15/h3-12,20H,1-2H3,(H,19,21)/b18-11+
Clé InChI
IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
GSK 4716 is an Estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ agonist with minimal activity for ERRα, ERα and ERβ
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.