Principaux documents
G5134
Sigma-Aldrich
α-D-Galactosamine 1-phosphate
~95%, powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
~95%
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P.H2O/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)14-6(3)15-16(11,12)13;/h2-6,8-10H,1,7H2,(H2,11,12,13);1H2
Clé InChI
KPOAUMIAJAOYLX-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Galactosamine 1-phosphate and 3[H]UDP-glucose was used in the generation of radiolabeled UDP-GalNAc in the uridine moiety.
Autres remarques
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable