G4384
Gly-Gly-Ile
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C10H19N3O4/c1-3-6(2)9(10(16)17)13-8(15)5-12-7(14)4-11/h6,9H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,9-/m0/s1
Clé InChI
XMPXVJIDADUOQB-RCOVLWMOSA-N