G3779
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody
210,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
210,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
gold conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Taille des particules
10 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable