Principaux documents
G3410
Sigma-Aldrich
γ-Glu-Cys-β-naphthylamide, oxidized
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
(γ-Glu-Cys-β−NA)2, Bis(des-Gly)Glutathione-β−NA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H40N6O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
748.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3)C(O)=O
InChI
1S/C36H40N6O8S2/c37-27(35(47)48)13-15-31(43)41-29(33(45)39-25-11-9-21-5-1-3-7-23(21)17-25)19-51-52-20-30(42-32(44)16-14-28(38)36(49)50)34(46)40-26-12-10-22-6-2-4-8-24(22)18-26/h1-12,17-18,27-30H,13-16,19-20,37-38H2,(H,39,45)(H,40,46)(H,41,43)(H,42,44)(H,47,48)(H,49,50)/t27-,28-,29-,30-/m0/s1
Clé InChI
DZBNLMYXPGRVSQ-KRCBVYEFSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable