Documents
G3399
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-3H(N)
aqueous ethanol solution
About This Item
Formule linéaire :
HOC3H2[CHOH]4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
aqueous ethanol solution
Ampleur du marquage
25-50 Ci/mmol
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Conditionnement
serum bottle
Forme physique
Ethanol: water (9:1) solution