FNCAS9P
FnCas9 plasmid
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Application(s)
CRISPR
Promoteur
Promoter name: CMV
Sélection
kanamycin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
To order gRNA in any format click here
Application
- Proxy CRISPR
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
Caractéristiques et avantages
- Highly specific and highly active
- Sequence verified
- Ready to use purified plasmid DNA
Principe
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable