F9553
FTI-276 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine trifluoroacetate salt
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
film
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N3O3S2.C2HF3O2/c1-29-10-9-19(21(26)27)24-20(25)17-8-7-16(23-12-15(22)13-28)11-18(17)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,11,15,19,23,28H,9-10,12-13,22H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);(H,6,7)/t15-,19+;/m1./s1
Clé InChI
IAVHISGQCODLHL-WSCVZUBPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable