Merck
F9142
Adaptateur de débit pour colonnes LC gainées
column I.D. 2.5 cm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.