Principaux documents
F8390
Sigma-Aldrich
Carestream® filter
1 EA
73,70 €
73,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
1 EA
73,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105341
Nomenclature NACRES :
NB.35
73,70 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Matériaux
75mm (3 in) square gelatin filters
Taille
75 mm (3 in.) × 75 mm
Description générale
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
Caractéristiques et avantages
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
Informations légales
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company