F8067
Sérum de veau fœtal
New Zealand origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine fetus
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
FBS Classic
Composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
- Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.