F2293
Follicle Stimulating Hormone from porcine pituitary
Synonyme(s) :
FSH, Follitropin, pFSH
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 unit per vial
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C79H125N19O23S/c1-39(2)34-53(90-67(110)51(27-29-57(102)103)87-66(109)49(20-14-15-31-80)86-70(113)54(35-45-18-12-11-13-19-45)92-76(119)63(43(9)99)96-65(108)48(81)38-122)72(115)93-60(40(3)4)75(118)91-55(36-46-23-25-47(101)26-24-46)71(114)88-52(28-30-58(104)105)69(112)97-64(44(10)100)77(120)94-61(41(5)6)74(117)89-50(21-16-32-84-79(82)83)68(111)95-62(42(7)8)78(121)98-33-17-22-56(98)73(116)85-37-59(106)107/h11-13,18-19,23-26,39-44,48-56,60-64,99-101,122H,14-17,20-22,27-38,80-81H2,1-10H3,(H,85,116)(H,86,113)(H,87,109)(H,88,114)(H,89,117)(H,90,110)(H,91,118)(H,92,119)(H,93,115)(H,94,120)(H,95,111)(H,96,108)(H,97,112)(H,102,103)(H,104,105)(H,106,107)(H4,82,83,84)/t43-,44-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+,56+,60+,61+,62+,63+,64+/m1/s1
Clé InChI
RPJRYFRWJUYJGY-AYWRSWFDSA-N
Informations sur le gène
human ... FSHR(2492)
pig ... FSHB(396895)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable