EPM1289-0400
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® and Eppendorf® Excella® Shakers
size large, holds 30 tubes
About This Item
Produits recommandés
Taille
large
450x80x129 mm
Caractéristiques
holds 30 tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1289-0400 (Global)