EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
342,00 €
About This Item
342,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910754000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Universal bucket