Principaux documents
EP5895171001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x500, without buckets
1 EA
1 430,00 €
1 430,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Changer de vue
1 EA
1 430,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
1 430,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Caractéristiques
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
S-4x500, without buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895171001
Paramètres
4,000 max. RCF (3,220 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R
Description générale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG