Principaux documents
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.02
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
aluminum
Description
for 5804/5804R & 5810/5810R
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820766000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Description générale
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Caractéristiques et avantages
aerosol-tight
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG