EP5820726008
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 2.6 - 5 mL round-bottom tubes, pack of 2
91,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
About This Item
91,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 2.6 - 5 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820726008 (Global)
Paramètres
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30