EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
467,00 €
About This Item
467,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702746002
Paramètres
4,400 max. RCF (1,770 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH