Principaux documents
EP5490041003
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-16, non aerosol tight, to hold, 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
1 EA
572,00 €
572,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
1 EA
572,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
572,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Caractéristiques
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490041003 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG