Principaux documents
EP5490039009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-8-24, non aerosol tight, to hold, 8 x 25 mL flat-bttom tubes
1 EA
572,00 €
572,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
1 EA
572,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
572,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Caractéristiques
to hold 8 x 24 x 86 -90 mm
to hold 8 x 25 mL flat-bttom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5490039009 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG