Principaux documents
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Synonyme(s) :
A-2-MTP Rotor
1 EA
1 450,00 €
1 450,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
1 450,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
1 450,00 €
Check Cart for Availability
Caractéristiques
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427700005
Paramètres
4,680 max. RCF (2,204 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG