Documents
EP5418707005
Eppendorf® Rotor FA-45-18-11
incl. lid, aerosol tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. lid, aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5418707005
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5418/5418R 
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG