EP4922809009
Eppendorf® Housing case
12-channel, size 300 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Caractéristiques
12-channel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4922809009
Taille
300 μL
Catégories apparentées
Description générale
Housing case for 12- or 8- channel, 10 - 300 uL.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG