EP4920612003
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
variable, size 2.5 μL, color code: dark gray
14,20 €
About This Item
14,20 €
Caractéristiques
color code: dark gray
variable
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4920612003
Taille
2.5 μL