EP4861000710
Eppendorf®Xplorer® Plus
single-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, light gray
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
, universal plug set
Caractéristiques
adjustable
single-channel
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4861000710
Volume de la pointe
1-20 μL
Alimentation par piles
lithium
Couleur
light gray
Température de stockage
room temp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable