EP0030622103
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, sterile, pkg of 80 ea
746,00 €
About This Item
746,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear wells
white polypropylene
Stérilité
sterile; autoclaved
sterile
Conditionnement
pkg of 80 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030622103
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 wells