Documents
EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Matériaux
green (Tray)
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
Conditionnement
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030075161
Longueur
(103 mm)
Volume maximum
1.25 mL
Taille
(50-1250 μL)
Couleur
dark green
Informations légales
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG