EMU172531
MISSION® esiRNA
targeting mouse Trim26
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CAAGGACTTCGCCAACAAGTACCCACGGAAGAAGTTCTGGATTGGGAAAGCCATCCCTCACATGGTTAAAAGAAAGGCAGGAGAATTCTCAGATAAACTTCTTTCTCTGCAGCGAGGCCTGAGGCAGTTCCAGGGCAAGCTGCTGAGAGACTTGGAGTATAAGACAGTAAGCGTCACCCTGGACCCACAGTCGGCCAGTGGATACCTACATCTTTCAGAGGACTGGAAGTGTGTGACCTATACTGGCCAATACCAGAGTGACTGTCTGCTCCCCCAGCAGTTTGACTGTGAGCCAGGAGTGTTGGGCAGCAAGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... TRIM26(22670) , Trim26(22670)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable